Stampa…
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-imidazolecarboxylate, Methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
OR30702-25G OR30702-5G OR30702-100G
APOSOR30702-25GEA 139 EUR
APOSOR30702-25G APOSOR30702-5G APOSOR30702-100G
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₂
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216584
CAS Number: 17325-26-7