Stampa…
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-Methoxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
OR307018-1G OR307018-25G OR307018-5G
APOSOR307018-1GEA 58.2 EUR
APOSOR307018-1G APOSOR307018-25G APOSOR307018-5G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₃
Peso molecolare: 235,09 g/mol
Punto di fusione: 47…51 °C
Flash Pt: 102,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663858
CAS Number: 445264-61-9