Stampa…
2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR307013-1G OR307013-5G
APOSOR307013-1GEA 77.1 EUR
APOSOR307013-1G APOSOR307013-5G
2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClO₂S
Peso molecolare: 162,5941 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00098423
CAS Number: 53935-71-0