Stampa…
4-Chloro-6-iodoquinazoline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30701-10G OR30701-5G
APOSOR30701-10GEA 72.7 EUR
APOSOR30701-10G APOSOR30701-5G
4-Chloro-6-iodoquinazoline 95+%
4-Chloro-6-iodoquinazoline
Formula: C₈H₄ClIN₂
Peso molecolare: 290,4900 g/mol
Punto di fusione: 177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862193
CAS Number: 98556-31-1