Stampa…
1-Bromo-4-pentylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Pentylbromobenzene, 4-Bromopentylbenzene, (4-Bromophenyl)pentane
OR3070-100G OR3070-10G OR3070-25G
APOSOR3070-100GEA 27.7 EUR
APOSOR3070-100G APOSOR3070-10G APOSOR3070-25G
1-Bromo-4-pentylbenzene
1-Bromo-4-pentylbenzene
Formula: C₁₁H₁₅Br
Peso molecolare: 227,14 g/mol
Punto di ebollizione: 203…204 °C
Densità: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061113
CAS Number: 51554-95-1