Stampa…
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30699-1G OR30699-250MG
APOSOR30699-1GEA 132 EUR
APOSOR30699-1G APOSOR30699-250MG
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11518973
CAS Number: 633328-88-8