Stampa…
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Azaindazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR30698-5G OR30698-25G
APOSOR30698-5GEA 61.1 EUR
APOSOR30698-5G APOSOR30698-25G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663981
CAS Number: 271-73-8