Stampa…
Indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30691-25G OR30691-5G
APOSOR30691-25GEA 62.5 EUR
APOSOR30691-25G APOSOR30691-5G
Indazole 98%
Indazole
Formula: C₇H₆N₂
Punto di ebollizione: 270 °C/743mmHg
Punto di fusione: 145…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005691
CAS Number: 271-44-3
EINECS: 205-978-4