Stampa…
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (5-Methylpyrazin-2-yl)methanamine
OR30690-1G OR30690-250MG OR30690-500MG
APOSOR30690-1GEA 87.3 EUR
APOSOR30690-1G APOSOR30690-250MG APOSOR30690-500MG
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Formula: C₆H₉N₃
Peso molecolare: 123,1558 g/mol
Punto di ebollizione: 94 °C
Densità: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01314542
CAS Number: 132664-85-8
UN: 2735
ADR: 8,II