Stampa…
2,7-Dibromocarbazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-carbazole
OR30689-5G OR30689-25G OR30689-100G
APOSOR30689-5GEA 42.3 EUR
APOSOR30689-5G APOSOR30689-25G APOSOR30689-100G
2,7-Dibromocarbazole
2,7-Dibromocarbazole
Formula: C₁₂H₇Br₂N
Peso molecolare: 325,00 g/mol
Punto di fusione: 225…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033507
CAS Number: 136630-39-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III