Stampa…
Chloroiodomethane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30688-25G OR30688-100G OR30688-500G
APOSOR30688-25GEA 17.6 EUR
APOSOR30688-25G APOSOR30688-100G APOSOR30688-500G
Chloroiodomethane 98%
Chloroiodomethane
Formula: CH₂ClI
Peso molecolare: 176,38 g/mol
Punto di ebollizione: 108…109 °C
Densità: 2,422 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001078
CAS Number: 593-71-5
EINECS: 209-804-8