Stampa…
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-6-azaindole
OR30682-1G OR30682-250MG OR30682-5G
APOSOR30682-1GEA 71.3 EUR
APOSOR30682-1G APOSOR30682-250MG APOSOR30682-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C7H5BrN2
Peso molecolare: 197,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738910
CAS Number: 67058-76-8