Stampa…
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30680-1G OR30680-250MG OR30680-5G
APOSOR30680-1GEA 122 EUR
APOSOR30680-1G APOSOR30680-250MG APOSOR30680-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697525
CAS Number: 23688-47-3