Stampa…
4-Bromo-3-nitrotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3068-100G OR3068-25G
APOSOR3068-100GEA 74.1 EUR
APOSOR3068-100G APOSOR3068-25G
4-Bromo-3-nitrotoluene 99%
4-Bromo-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di ebollizione: 152 °C/14mmHg
Punto di fusione: 31…33 °C
Densità: 1,578 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024180
CAS Number: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6