Stampa…
5-Bromo-2-methoxynicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30675-10G OR30675-25G
APOSOR30675-10GEA 85.8 EUR
APOSOR30675-10G APOSOR30675-25G
5-Bromo-2-methoxynicotinic acid 97%
5-Bromo-2-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₆BrNO₃
Peso molecolare: 232,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656771
CAS Number: 54916-66-4