Stampa…
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30668-250MG OR30668-1G
APOSOR30668-250MGEA 176 EUR
APOSOR30668-250MG APOSOR30668-1G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Formula: C₈H₁₄ClNO₂
Peso molecolare: 191,6600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11869757
CAS Number: 374794-92-0