Stampa…
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30667-250MG OR30667-1G OR30667-5G
APOSOR30667-250MGEA 121 EUR
APOSOR30667-250MG APOSOR30667-1G APOSOR30667-5G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula: C₈H₁₆ClNO
Peso molecolare: 177,6717 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042294
CAS Number: 3970-79-4