Stampa…
2-Cyclopropylisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR306659-1G OR306659-250MG
APOSOR306659-1GEA 429 EUR
APOSOR306659-1G APOSOR306659-250MG
2-Cyclopropylisonicotinic acid
2-Cyclopropylisonicotinic acid
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di fusione: 285…287 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13187883
CAS Number: 1216171-07-1