Stampa…
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30665-1G OR30665-250MG
APOSOR30665-1GEA 79.9 EUR
APOSOR30665-1G APOSOR30665-250MG
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₇ClN₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11869755
CAS Number: 916488-42-1