Stampa…
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR30663-1G OR30663-250MG
APOSOR30663-1GEA 251 EUR
APOSOR30663-1G APOSOR30663-250MG
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrClN₂
Peso molecolare: 231,4800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11869753
CAS Number: 1159511-19-9