Stampa…
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30662-1G OR30662-250MG
APOSOR30662-1GEA 335 EUR
APOSOR30662-1G APOSOR30662-250MG
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
Formula: C₁₅H₂₁N₃O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 494782-69-3