Stampa…
4-Bromo-2-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3066-25G OR3066-5G OR3066-100G
APOSOR3066-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3066-25G APOSOR3066-5G APOSOR3066-100G
4-Bromo-2-nitroanisole
4-Bromo-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆BrNO₃
Punto di fusione: 87…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00055529
CAS Number: 33696-00-3