Stampa…
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR306578-10G OR306578-25G
APOSOR306578-10GEA 65.5 EUR
APOSOR306578-10G APOSOR306578-25G
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19443280
CAS Number: 739364-95-5