Stampa…
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
OR30657-25G OR30657-5G OR30657-100G
APOSOR30657-25GEA 50.9 EUR
APOSOR30657-25G APOSOR30657-5G APOSOR30657-100G
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₆H₁₃BO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669639
CAS Number: 870774-25-7