Stampa…
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR306524-100MG OR306524-1G OR306524-250MG
APOSOR306524-100MGEA 106 EUR
APOSOR306524-100MG APOSOR306524-1G APOSOR306524-250MG
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16744613
CAS Number: 909406-73-1