Stampa…
4-Bromo-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3065-100G OR3065-250G OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA 46.4 EUR
APOSOR3065-100G APOSOR3065-250G APOSOR3065-500G
4-Bromo-2-nitroaniline
4-Bromo-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Punto di fusione: 110…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041312
CAS Number: 875-51-4