(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR306469-1G
OR306469-500MG
OR306469-5G
APOSOR306469-1GEA
172
EUR
APOSOR306469-1G
APOSOR306469-500MG
APOSOR306469-5G
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Formula:
C₇H₁₀N₂ Peso molecolare: 122,1677 g/mol Punto di ebollizione: 102…105 °C/12mmHg Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08752541 CAS Number: 45715-08-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |