Stampa…
2,6-Dimethylhydroquinone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30634-1G OR30634-5G
APOSOR30634-1GEA 24.4 EUR
APOSOR30634-1G APOSOR30634-5G
2,6-Dimethylhydroquinone
2,6-Dimethylhydroquinone
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di fusione: 154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016466
CAS Number: 654-42-2
EINECS: 211-505-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III