Stampa…
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Gallic aldehyde, Pyrogallol-5-carboxaldehyde
OR30631-1G OR30631-25G OR30631-5G
APOSOR30631-1GEA 85.8 EUR
APOSOR30631-1G APOSOR30631-25G APOSOR30631-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di fusione: 211…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003371
CAS Number: 13677-79-7