Stampa…
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Methyl-1,2-benzenediamine dihydrochloride, N-Methyl-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
OR30623-100G OR30623-25G
APOSOR30623-100GEA 16.1 EUR
APOSOR30623-100G APOSOR30623-25G
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₂Cl₂N₂
Peso molecolare: 195,0900 g/mol
Punto di fusione: 192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042021
CAS Number: 25148-68-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III