Stampa…
N-Benzylacrylamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR30622-5G OR30622-1G
APOSOR30622-5GEA 29 EUR
APOSOR30622-5G APOSOR30622-1G
N-Benzylacrylamide 95%
N-Benzylacrylamide
Formula: CH₂=CHCONHCH₂C₆H₅
Punto di fusione: 59…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015333
CAS Number: 13304-62-6