Stampa…
1-Aminopiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30621-25G OR30621-100G
APOSOR30621-25GEA 75.8 EUR
APOSOR30621-25G APOSOR30621-100G
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Formula: C₅H₁₂N₂
Punto di ebollizione: 145…147 °C/760mmHg
Densità: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006489
CAS Number: 2213-43-6
UN: 2920
ADR: 8+3,II