Stampa…
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR306201-1G OR306201-250MG
APOSOR306201-1GEA 45.9 EUR
APOSOR306201-1G APOSOR306201-250MG
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445953
CAS Number: 50920-46-2