Stampa…
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR30615-5G OR30615-10G
APOSOR30615-5GEA 65.4 EUR
APOSOR30615-5G APOSOR30615-10G
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₉BO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663864
CAS Number: 171364-79-7