Stampa…
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-naphthyl)-1,3,2-dioxaborolane, Naphthalene-2-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR30614-1G OR30614-5G
APOSOR30614-1GEA 52.4 EUR
APOSOR30614-1G APOSOR30614-5G
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₁₉BO₂
Peso molecolare: 254,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663868
CAS Number: 256652-04-7