Stampa…
2-Imidazolecarboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30610-5G OR30610-25G
APOSOR30610-5GEA 109 EUR
APOSOR30610-5G APOSOR30610-25G
2-Imidazolecarboxylic acid 96%
2-Imidazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
Punto di fusione: 198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270816
CAS Number: 16042-25-4