Stampa…
5-Bromo-1-pentene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30608-25G OR30608-5G
APOSOR30608-25GEA 48 EUR
APOSOR30608-25G APOSOR30608-5G
5-Bromo-1-pentene
5-Bromo-1-pentene
Formula: C₅H₉Br
Peso molecolare: 149.03 g/mol
Punto di ebollizione: 126…127 °C
Densità: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000264
CAS Number: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3 III