Stampa…
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30603-1G OR30603-250MG
APOSOR30603-1GEA 55.3 EUR
APOSOR30603-1G APOSOR30603-250MG
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07778353
CAS Number: 808744-34-5