Stampa…
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30602-1G OR30602-5G
APOSOR30602-1GEA 24.8 EUR
APOSOR30602-1G APOSOR30602-5G
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,03 g/mol
Punto di fusione: 61…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275698
CAS Number: 69214-09-1