Stampa…
4-Bromo-o-cresol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
OR3060-100G OR3060-25G OR3060-1G
APOSOR3060-100GEA 187 EUR
APOSOR3060-100G APOSOR3060-25G APOSOR3060-1G
4-Bromo-o-cresol 95%
4-Bromo-o-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di fusione: 62…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055435
CAS Number: 2362-12-1