Stampa…
4-Pyridinethiol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine
OR30596-1G OR30596-5G
APOSOR30596-1GEA 14.7 EUR
APOSOR30596-1G APOSOR30596-5G
4-Pyridinethiol 97%
4-Pyridinethiol
Formula: C₅H₅NS
Peso molecolare: 111,17 g/mol
Punto di fusione: 182…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006422
CAS Number: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1