Stampa…
1,4-Dibromonaphthalene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30594-25G OR30594-5G
APOSOR30594-25GEA 84.4 EUR
APOSOR30594-25G APOSOR30594-5G
1,4-Dibromonaphthalene 98%
1,4-Dibromonaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂
Peso molecolare: 285,97 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041823
CAS Number: 83-53-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III