Stampa…

5-Hexynoic acid 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR30593-25G OR30593-1G OR30593-5G
APOSOR30593-25GEA 263 EUR
APOSOR30593-25G APOSOR30593-1G APOSOR30593-5G
5-Hexynoic acid 99%
5-Hexynoic acid
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di ebollizione: 224…225 °C
Densità: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066346
CAS Number: 53293-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR