Stampa…
5-Hexyn-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30592-25G OR30592-5G
APOSOR30592-25GEA 244 EUR
APOSOR30592-25G APOSOR30592-5G
5-Hexyn-1-ol
5-Hexyn-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 73…75 °C/15mmHg
Densità: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002980
CAS Number: 928-90-5
EINECS: 618-884-7