(Triisopropylsilyl)acetylene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethynyltriisopropylsilane
OR30591-25G
OR30591-5G
OR30591-100G
APOSOR30591-25GEA
46.6
EUR
APOSOR30591-25G
APOSOR30591-5G
APOSOR30591-100G
(Triisopropylsilyl)acetylene
(Triisopropylsilyl)acetylene
Formula:
C₁₁H₂₂Si Peso molecolare: 182,38 g/mol Punto di ebollizione: 50…52 °C/0,6mmHg Densità: 0,813 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075452 CAS Number: 89343-06-6 UN: 1993 ADR: 3,III |