Stampa…
4,6-Dichloro-o-cresol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxytoluene, 2,4-Dichloro-6-methylphenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxy-5-methylbenzene
OR30590-1G OR30590-25G OR30590-5G
APOSOR30590-1GEA 14.7 EUR
APOSOR30590-1G APOSOR30590-25G APOSOR30590-5G
4,6-Dichloro-o-cresol
4,6-Dichloro-o-cresol
Formula: C₇H₆Cl₂O
Peso molecolare: 177,03 g/mol
Punto di ebollizione: 225…226 °C
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019988
CAS Number: 1570-65-6
EINECS: 216-382-9