1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR30588-1G
OR30588-250MG
APOSOR30588-1GEA
134
EUR
APOSOR30588-1G
APOSOR30588-250MG
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Formula:
C₈H₉BN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09870054 CAS Number: 1001907-59-0 |