Stampa…
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30587-1G OR30587-250MG
APOSOR30587-1GEA 26.1 EUR
APOSOR30587-1G APOSOR30587-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09870052
CAS Number: 590418-08-9