Stampa…
Acetamidoxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetamide oxime
OR30585-1G OR30585-5G
APOSOR30585-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30585-1G APOSOR30585-5G
Acetamidoxime
Acetamidoxime
Formula: C₂H₆N₂O
Peso molecolare: 74.08 g/mol
Punto di fusione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00603514
CAS Number: 22059-22-9