Stampa…
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Aminothieno[2,3-b]pyridine
OR30577-1G OR30577-250MG OR30577-100MG
APOSOR30577-1GEA 350 EUR
APOSOR30577-1G APOSOR30577-250MG APOSOR30577-100MG
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Formula: C₇H₆N₂S
Peso molecolare: 150,2 g/mol
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11869737
CAS Number: 26579-54-4